Learn More
Masa de itrio aluminio, 99,9 % (base metálica sin Ca), Ca 1 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049114
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11302038 25 g 25 g
11312038 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11302038
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012949.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium Aluminum lump
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Y:Al; 87:12 wt%
Cantidad 25 g
Formulario Masas
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ca), Ca 1 % máx.
Número MDL MFCD01074900
Porcentaje de pureza 99.9%