Learn More
Acetato de itrio hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3593546 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10035123 25 g Frasco de vidrio 25 g
10580574 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10035123 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392210250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 207801-28-3 | C6H9O6Y | 266.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207801-28-3
Fórmula molecular C6H9O6Y
Peso molecular (g/mol) 266.04
Número MDL MFCD00150128
Clave InChI JUWHRRAPBUAYTA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo yttriumacetatetetrahydrate, yttrium acetate-water 1/3/4, yttrium 3+ triacetate tetrahydrate, yttrium 3+ ion triacetate tetrahydrate
PubChem CID 19818017
SMILES [Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium acetate hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y masas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC itrio(3+);triacetato;tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yttrium acetate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.