Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cilíndricos de óxido de circonio estabilizado con itrio
Código de producto. 15493825
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
50 ml
100 ml
200mL
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
24mm
37mm
45mm
55mm
Altura (métrico):
37 mm
43mm
72mm
90mm
112mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15493825 200mL 55mm 112mm cada uno
15453825 5 mL 20 mm 37 mm cada uno
15473825 50 ml 37mm 72mm cada uno
15463825 10 ml 24mm 43mm cada uno
15483825 100 ml 45mm 90mm cada uno
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15493825
Marca: Thermo Scientific Chemicals 041277.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Óxido de circonio
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 200mL
Diámetro exterior (métrico) 55mm
Altura (métrico) 112mm
Product Type Crisoles cilíndricos de óxido de circonio estabilizado con itrio