Learn More
Thermo Scientific™ Yttria Stabilized Zirconium Oxide Conical Crucibles, High Form
Código de producto. 15473835
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200mL
Diámetro exterior (métrico):
51 mm
62 mm
77mm
Altura (métrico):
58 mm
72 mm
90mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15473835 200mL 77mm 90mm cada uno
15463835 100 mL 62 mm 72 mm cada uno
15453835 50 mL 51 mm 58 mm cada uno
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15473835
Marca: Thermo Scientific™ 041291.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Óxido de circonio
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 200mL
Diámetro exterior (métrico) 77mm
Altura (métrico) 90mm
Product Type Crisoles cónicos de óxido de circonio estabilizado con itrio, perfil alto
Diámetro de base (métrico) 50mm