Learn More
Iterbio Ingot, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7122651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11346547 5 g 5 g
11336547 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11346547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000407.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en frasco de polietileno estable al aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-64-4
Fórmula molecular Yb
Peso molecular (g/mol) 173.05
Número MDL MFCD00011286
Clave InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nombre IUPAC iterbio
SMILES [Yb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium ingot
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Formulario Lingote, envasado en frasco de polietileno estable al aire
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%