Learn More
YSI™ Medidores de OD/conductividad y ODO de la serie profesional
Descripción
Includes
Medidor, dos pilas alcalinas C, instrucciones
Requires
Para ambos, Sonda de OD 15-177-458 o -459 y cable desmontable 15-177-470, -471, -472, o -473; para Pro2030, combinación de sonda/cable de conductividad/temperatura 15-177-474, -475, -476, o -477.
Elija el Pro20 para obtener un medidor específico de OD de una sola sonda. Elija el Pro2030 para medir tanto de OD como la conductividad. Con ambos, obtendrá:
- Índice de resistencia al agua IP67, incluso con la tapa de la batería quitada
- Temperatura automática, salinidad, compensación barométrica
- Puede elegir entre cables desmontables de 4, 10, 20 y 30 m
- El indicador de combustible muestra continuamente el nivel de la batería
- Sensores de OD polarográficos o galvánicos seleccionables por el usuario con membranas con tapón de rosca
- Metodología OD aprobada por la EPA
- Pantalla y teclado retroiluminados
- Software actualizable por el usuario a través de comunicaciones USB
- Pantalla gráfica con mensajes e instrucciones detalladas
Características de Pro20:
- Intervalo de OD de 0 a 50 mg/L, 0 a 500 % de saturación del aire
- Resolución seleccionable por el usuario de 0,1 o 0,01 mg/l, 1 % o 0,1 % de saturación del aire
- Escala de temperatura de - 5 °C a + 45 °C
- Puede elegir entre cables de OD/temperatura de 4, 10, 20 y 30 m
- Conexión USB para actualizaciones de software
- 1000 conjuntos de datos con fecha/hora más GLP, manual o registro, cifra seleccionable por el usuario
- Intervalo de conductividad 0 de 200 mS/cm, lo que utiliza una célula de 4 electrodos con intervalo automático
- Intervalo de salinidad calculado de 0 a 70 ppt
- Intervalo total de sólidos disueltos calculado de 0 a 100 g/l
- Puede elegir entre cables de OD/temperatura de 4, 10, 20 y 30 m
- Elección de sondas de conductividad/temperatura con cables conectados de 4, 10, 20 y 30 m
Información de órdenes
Dimensiones: 21,6 x 8,3 x 2,3 cm (L x An x Al) Peso neto, con pilas: 475 g
Compliance
Metodología OD aprobada por la EPA
Garantía
Tres años para el instrumento; dos años para los cables; un año para las sondas
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 450 h |
| Batería, tipo | pila alcalina C |
| Certificaciones/conformidad | RoHS, CE, WEEE, IP67 |
| Detalles de gestión de datos | Almacena 50 conjuntos de sello de fecha y hora |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica, retroiluminada |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 45 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | pH, OD |
| Incluye | Medidor, dos pilas alcalinas C, instrucciones |
| Exactitud de temperatura | ± 0,15 °C |
| Mostrar más |