Learn More
YSI™ Sonda de DBO de autoagitación ProBOD
Código de producto. 11977117
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
2 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) unitSize
11977117 2 m cada uno
1 options
Código de producto. 11977117
Marca: YSI™ 605780
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simplifica las mediciones de DBO
  • Cabe en frascos estándar de DBO de 300 ml de estilo estadounidense con varios embudos disponibles para su uso con otras juntas cónicas
  • El diseño modular permite la facilidad de servicio
  • Utiliza membranas con tapón de rosca cómodas
  • El agitador garantiza una muestra representativa
  • Versión: 115 V
  • Con cable de 2 m
  • Incluye un paquete de seis membranas con tapón de rosca de PE y solución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud del cable (imperial) 6 pies
Longitud del cable (métrico) 2 m
Incluye Seis membranas con tapón de rosca de PE y solución
Garantía 1 año
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para pruebas de agua
Tipo de sonda DBO de autoagitación
Para utilizar con (aplicación) Simplifica las mediciones de DBO