Learn More
YSI™ Kits de mantenimiento de sondas para sondas de oxígeno disuelto YSI
Click to view available options
Tipo:
Kit de membrana de alta sensibilidad: 150 membranas
Kit de membrana estándar: 30 membranas, KCl
Cantidad:
10/paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Los kits de membrana incluyen 150 membranas estándar de PTFE de 1 mil o 150 membranas de PTFE de alta sensibilidad de 0,5 mil en 10 paquetes de 50
- Los kits de membrana/KCI incluyen 30 membranas estándar o de alta sensibilidad, frasco cuentagotas de 30 ml (1 oz) con cristales de KCI para añadir agua destilada y una herramienta de contorno de sonda
- Para su uso con sondas 13-299-43 (modelo 5739), 13-298-80 (modelo 5750), 15-176-50 (modelo 5718), 13-298-16 (monitor de oxígeno biológico modelo 5300) y 13-298-56, -57 o -62 (medidores de oxígeno disuelto portátiles modelo 55)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sondas de OD YSI™ 55, 5739, 5750, 5718, 6030 y 6562 |
| Tipo | Kit de membrana de alta sensibilidad: 150 membranas |
| Tipo de sonda | DO |
| Cantidad | 10/paq. |