Learn More
YSI™ Sondas de pH para medidores portátiles Serie Pro
Descripción
El sensor fácilmente sustituible por el usuario permite usar repuestos rápidos de sensor, si es necesario. No es necesario el uso de herramientas. Un año de garantía. Mida el pH de forma rápida y sencilla con el sensor 1001. El sensor de pH 605101 se puede utilizar con el instrumento multiparamétrico portátil YSI Professional Plus. Requiere conjunto de cable/sonda.
- Para su uso con medidores portátiles de la serie Pro
- Sin cable
- Requiere conjunto de cable/sonda
Información de órdenes
Los modelos para laboratorio se suministran con cable y conector. El modelo de campo requiere un conjunto de cable/conector 15-177-466.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | pH |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de la serie Pro |
| Incluye | Sin cable |