Learn More
YSI™ Sondas de pH para medidores portátiles Serie Pro
Código de producto. 11959128
Change view
Click to view available options
Tipo:
Sonda de pH
Incluye:
Sin cable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Incluye unitSize
11959128 Sonda de pH Sin cable cada uno
1 options
Código de producto. 11959128 Proveedor YSI™ N.º de proveedor 605101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Choose from lab-grade and field models.
El sensor fácilmente sustituible por el usuario permite usar repuestos rápidos de sensor, si es necesario. No es necesario el uso de herramientas. Un año de garantía. Mida el pH de forma rápida y sencilla con el sensor 1001. El sensor de pH 605101 se puede utilizar con el instrumento multiparamétrico portátil YSI Professional Plus. Requiere conjunto de cable/sonda.
  • Para su uso con medidores portátiles de la serie Pro
  • Sin cable
  • Requiere conjunto de cable/sonda
Información de órdenes
Los modelos para laboratorio se suministran con cable y conector. El modelo de campo requiere un conjunto de cable/conector 15-177-466.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sonda de pH
Para utilizar con (aplicación) pH
Para utilizar con (equipo) Medidor de la serie Pro
Incluye Sin cable