Learn More
YSI™ Sondas de ORP para medidores portátiles Serie Pro
Descripción
- Para su uso con medidores portátiles de la serie Pro
- Requiere conjunto de cable/sonda
Información de órdenes
Los modelos para laboratorio se suministran con cable y conector.El modelo de campo requiere un conjunto de cable/conector 15-177-466.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda de temperatura/OD/ISE |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en laboratorio y campo |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de la serie Pro |
| Incluye | Sin cable |
| Sonda | Sensor de ORP |