Learn More
YSI™ Sonda de campo de oxígeno/temperatura modelo 5739
Descripción
Includes
Un kit de membrana/KCI 13-299-16
Requires
Cable desconectable; solicitar por separado.
Para su uso con los modelos portátiles YSI 52 y 58 o con los medidores de sobremesa 5000 o 5100 YSI cuando están equipados con un cable adaptador de sonda opcional 13-299-78.
- Se calibra fácilmente en el aire en cuestión de segundos
- Compensación automática de temperatura y compensación de presión a ± 0,5 % de lectura a 7 kg/cm2/70 m (100 psi/230 pies) de agua
- Cuerpo de plástico resistente, peso de plomo incorporado
Los medidores de sobremesa no se recomiendan para su uso sobre el terreno. No se debe utilizar con los modelos portátiles 55, 85, 95, 550 o 556.
Información de órdenes
Un kit de membrana/KCI 13-299-16
Especificaciones
Especificaciones
| Tiempo de respuesta | 90 % en 30 segundos |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 0° a 113 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 45 °C |
| Incluye | Kit de membrana/KCI |
| Garantía | 1 año |
| Para utilizar con (equipo) | Modelo portátil YSI 52 y 58 o medidor de sobremesa YSI 5000 y 5100 |
| Tipo de sonda | Campo de oxígeno/temperatura |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibrada de forma rápida y sencilla |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.