Learn More
YSI™ Kit de membrana con tapón de OD
Descripción
- Kit de membrana con tapón de OD
- Para su uso con sensores y sondas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Instrumento: MPS 556, 550 y 85. Sondas: Sensores polarográficos de las series 5239, 5905, 5010 y Pro |
| Tipo | Kit de membrana con tapón de OD |
| Caudal | 304,8 mm/segundo (12 pulgadas/segundo) |
| Incluye | Membrana con tapón negro, 1 mil |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de sonda | Oxígeno/temperatura |