Learn More
YSI™ Cable 605790 Pro Plus Quatro
Descripción
- Un verdadero cable de campo con MS (especificaciones militares) conectores R
- protector de sonda pesado y resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Especificaciones militares, impermeable, cierre de bayoneta |
| Diámetro (imperial) | 1,85 in |
| Diámetro (métrico) | 0,046 m |
| Incluye | 4 puertos y sensor de temperatura/conductividad 5560 |
| Longitud (imperial) | 393,7 in |
| Longitud (métrico) | 10 m |