Learn More
MP Biomedicals™ Caldo YPD (YEPD) (polvo)
Código de producto. p-4474919 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
454 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347749 1000 g 1 Kg
11337749 454 g 454 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347749 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114001032
Medio rico para el crecimiento de S. cerevisiae en medio líquido
  • Contiene dextrosa, peptona y extracto de levadura
  • pH de 6,5 a 300 °C
  • Aglomeración de polvo a granel
Formulación
  • 50 g/l
  • Contenido por litro: 20 g de peptona, 10 g de extracto de levadura y 20 g de dextrosa
Cultivo celular de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Grado Biología molecular
Tipo de producto Caldo YPD (YEPD)
Formulación 20 g/l de peptona tipo M de caseína, 10 g/l de extracto de levadura y 20 g/l de dextrosa
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en medio líquido
Tipo de empaquetado Polvo a granel
Cantidad 1000 g