Learn More
MP Biomedicals™ Caldo YPD (YEPD) (polvo)
Código de producto. 11337749 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
454 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
454 g
11337749 454 g 454 g
11347749 1000 g 1 Kg
2 options
Código de producto. 11337749
Marca: MP Biomedicals™ 114001022
Medio rico para el crecimiento de S. cerevisiae en medio líquido
  • Contiene dextrosa, peptona y extracto de levadura
  • pH de 6,5 a 300 °C
  • Aglomeración de polvo a granel
Formulación
  • 50 g/l
  • Contenido por litro: 20 g de peptona, 10 g de extracto de levadura y 20 g de dextrosa
Cultivo celular de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Grado Biología molecular
Tipo de producto Caldo YPD (YEPD)
Formulación 20 g/l de peptona tipo M de caseína, 10 g/l de extracto de levadura y 20 g/l de dextrosa
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en medio líquido
Tipo de empaquetado Polvo a granel
Cantidad 454 g
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.