Learn More
Melford YP Agar, Base
Código de producto. p-200087122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018963 1 kg 1 Kg
30018964 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018963 Proveedor Melford N.º de proveedor Y200951000.0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
YP Base is used with added carbohydrates for maintaining and propagating yeasts in molecular biology applications.
YP Base is used with added carbohydrates for maintaining and propagating yeasts in molecular biology applications. The addition of protein and yeast extract promotes better growth.
Dissolve 45 grams of medium and 20 grams of carbohydrate in 1 liter of water. Sterilize by autoclaving for 15 minutes.
Ingredients:
Peptone: 20 g/L
Yeast Extract: 10 g/L
Agar: 15 g/L
Spécification
Cantidad 1 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.