missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford YP Agar, Base

Código de producto. 30018963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30018963 1 kg 1 Kg
30018964 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30018963 Proveedor Melford N.º de proveedor Y200951000.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

YP Base is used with added carbohydrates for maintaining and propagating yeasts in molecular biology applications.

YP Base is used with added carbohydrates for maintaining and propagating yeasts in molecular biology applications. The addition of protein and yeast extract promotes better growth.

Dissolve 45 grams of medium and 20 grams of carbohydrate in 1 liter of water. Sterilize by autoclaving for 15 minutes.

Ingredients:

Peptone: 20 g/L

Yeast Extract: 10 g/L

Agar: 15 g/L

Especificaciones

Cantidad 1 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.