Learn More
DURAN™ Tapón de rosca YOUTILITY™
Código de producto. 16414954 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
92 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
16414954 92 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 16414954
Marca: DURAN™ 292292827
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón blanco YOUTILITY™ tiene forma ergonómica y está fabricado con materiales biocompatibles
  • El tapón blanco YOUTILITY™ tiene forma ergonómica y está fabricado con materiales biocompatibles
  • El tapón de rosca YOUTILITY™ GL 45 con forma ergonómica cuenta con un diseño sin compatible tanto con frascos DURAN™ Original GL 45, como con frascos YOUTILITY™
  • Tapón moldeado a partir de materiales biocompatibles con certificación USP <88> Clase VI I, lo que lo hace adecuado para su uso en la fabricación de productos farmacéuticos
  • Los tapones blancos YOUTILITY™ tienen un código de rastreo para su trazabilidad
  • El código de rastreo se puede utilizar para descargar el certificado de conformidad específico de un lote de productos
  • Materiales de grado farmacéutico
  • Polipropileno y mezcla maestra conforme a USP <88> 121°C Clase VI
  • Código de rastreo para la trazabilidad del lote
  • Certificado de conformidad (CoC)
  • Forma ergonómica con agarre cómodo
  • Forma de cono invertido para un agarre más seguro
  • Rosca corta para una apertura y cierre más rápidos
  • El sistema de sellado sin revestimiento probado garantiza un sellado hermético a líquidos
  • Compatible con frascos YOUTILITY y Original GL 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Tapón de rosca GL 45
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 25,2 mm
Tamaño de rosca (métrico) 92 mm
Los recipientes Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) <88>
Acabado del cuello 92 mm
Diámetro (métrico) 49,5 mm