missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YOD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15783751 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15783751 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15783751

Marca: Invitrogen™ PA555837

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DMLIIEEDQT RPRSSPAFTK RGASSYVRET LPVLTRTVVP ADNSCLFTSV YYVVEGGVLN PACAPEMRRL IAQIVA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 91%.

Deubiquitinating enzymes (DUBs) are proteases that specifically cleave ubiquitin linkages, negating the action of ubiquitin ligases. DUBA8 belongs to a DUB subfamily characterized by an ovarian tumor (OTU) domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YOD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica YOD1
N.º de referencia del gen Q5VVQ6
Alias de gen 9930028C20Rik; DUBA8; DUBA-8; fe01a10; HIN7; HIN-7; HIV-1-induced protease 7; HIV-induced protein-7-like protease; hsHIN7; hypothetical protein LOC550411; OTU domain containing 2; OTU domain-containing protein 2; OTUD2; PRO0907; Ubiquitin thioesterase OTU1; wu:fe01a10; Yod1; YOD1 deubiquitinase; YOD1 OTU deubiquinating enzyme 1 homolog; YOD1 OTU deubiquinating enzyme 1 homolog ( yeast); YOD1 OTU deubiquitinating enzyme 1 homologue; YOD1 OTU deubiquitinating enzyme 1 homologue (S. cerevisiae); zgc:112182
Símbolos de los genes YOD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human YOD1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94482).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55432
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.