missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YM-90709, MedChemExpress

Código de producto. 16477988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477988 10 mg 10 miligramos
16493716 25 mg 25 miligramos
16443917 50 mg 50 miligramos
16420458 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477988

Marca: Medchem Express HY19969

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress YM-90709 is a novel IL-5 inhibitor which selectively blocks the binding of IL-5 to the IL-5 receptor (IL-5R).YM-90709 potently inhibits the binding of [125I]-IL-5 to IL-5R on human peripheral eosinophils and eosinophilic HL-60 clone 15 cells with IC50 values of 1.0 and 0.57 μM.

YM-90709 is a novel IL-5 inhibitor which selectively blocks the binding of IL-5 to the IL-5 receptor (IL-5R).YM-90709 potently inhibits the binding of [125I]-IL-5 to IL-5R on human peripheral eosinophils and eosinophilic HL-60 clone 15 cells with IC50 values of 1.0 and 0.57 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material YM-90709
CAS 163769-88-8
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (173.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC1=CC(OC)=C(OC)C=C12)(C)N3C2=CC4=NC5=CC=CC=C5N=C43
Peso molecular (g/mol) 359.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.42
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.