missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YLPM1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15949074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15949074 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15949074

Marca: Invitrogen™ PA566368

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SGNKEPLADTS SNQQKNFKMQ SAAFSIAADV KDVKAAQSNE NLSDSQQEPP KSEVSEGPVE PSNWDQNVQS METQIDKAQA VTQPVPLANK PVPAQST Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 85%, rat 84%.

Plays a role in the reduction of telomerase activity during differentiation of embryonic stem cells by binding to the core promoter of TERT and controlling its down-regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YLPM1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.10 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica YLPM1
N.º de referencia del gen P49750
Alias de gen C14orf170; Nuclear protein ZAP3; PPP1R169; protein phosphatase 1, regulatory subunit 169; YLP motif containing 1; YLP motif-containing protein 1; YLPM1; ZAP; ZAP113; ZAP3
Símbolos de los genes YLPM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human YLPM1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107044).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56252
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.