missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YL-109, MedChemExpress

Código de producto. 16450018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16450018 5 mg 5 miligramos
16483557 50 mg 50 miligramos
16467538 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16450018

Marca: Medchem Express HY18619

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress YL-109 is an antitumor agent that can induce carboxyl terminus of Hsp70-interacting protein (CHIP) expression through aryl hydrocarbon receptor (AhR) signaling. YL-109 has ability to inhibit breast cancer cell growth and invasiveness.

YL-109 is an antitumor agent that can induce carboxyl terminus of Hsp70-interacting protein (CHIP) expression through aryl hydrocarbon receptor (AhR) signaling. YL-109 has ability to inhibit breast cancer cell growth and invasiveness.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material YL-109
CAS 36341-25-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11NO2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (388.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 257.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.31
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.