missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: LCHVYVRNDS LAGVVIADNE YPSRVAFTLL EKVLDEFSKQ VDRIDWPVGS PATIHYPALD GHLSRYQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 96%.
This gene product is one of the SNARE recognition molecules implicated in vesicular transport between secretory compartments. It is a membrane associated, isoprenylated protein that functions at the endoplasmic reticulum-Golgi transport step. This protein is highly conserved from yeast to human and can functionally complement the loss of the yeast homolog in the yeast secretory pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | YKT6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | YKT6 |
| N.º de referencia del gen | O15498 |
| Alias de gen | 0610042I15Rik; 1810013M05Rik; AW105923; prenylated SNARE protein; prenylated SNARE protein (Ykt6); R-SNARE; SNARE protein Ykt6; synaptobrevin homolog YKT6; Ykt6; YKT6 homolog; YKT6 homolog (S. Cerevisiae); YKT6 v-SNARE homolog (S. cerevisiae); YKT6 v-SNARE protein; YKT6, S. cerevisiae, homolog of |
| Símbolos de los genes | YKT6 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
