missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YKL-06-061, MedChemExpress

Código de producto. 16455686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455686 100 mg 100 miligramos
16487657 5 mg 5 miligramos
16444908 10 mg 10 miligramos
16441157 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455686

Marca: Medchem Express HY120056

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress YKL-06-061 is a potent, selective, second-generation salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50 values of 6.56 nM/1.77 nM/20.5 nM for SIK1/2/3, respectively.

YKL-06-061 is a potent, selective, second-generation salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50 values of 6.56 nM/1.77 nM/20.5 nM for SIK1/2/3, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material YKL-06-061
CAS 2172617-15-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H37N7O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (118.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3OC)N4CCN(CC4)C)=NC=C2CN1C5=C(C=CC=C5C)C)C6CCC6
Peso molecular (g/mol) 527.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.66
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.