Learn More
YKL-06-061, MedChemExpress
Código de producto. 16441157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16441157 50 mg 50 miligramos
16487657 5 mg 5 miligramos
16455686 100 mg 100 miligramos
16444908 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16441157
Marca: Medchem Express HY120056
MedChemExpress YKL-06-061 is a potent, selective, second-generation salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50 values of 6.56 nM/1.77 nM/20.5 nM for SIK1/2/3, respectively.
YKL-06-061 is a potent, selective, second-generation salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50 values of 6.56 nM/1.77 nM/20.5 nM for SIK1/2/3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YKL-06-061
CAS 2172617-15-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H37N7O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (118.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3OC)N4CCN(CC4)C)=NC=C2CN1C5=C(C=CC=C5C)C)C6CCC6
Peso molecular (g/mol) 527.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.66
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation