missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YKL-05-099, MedChemExpress

Código de producto. 16453288
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16453288 10 mg 10 miligramos
16486007 5 mg 5 miligramos
16459826 50 mg 50 miligramos
16404546 100 mg 100 miligramos
16400739 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16453288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101147

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress YKL-05-099 is a salt-inducible kinase (SIK) inhibitor. YKL-05-099 binds to SIK1 and SIK3 with IC50s of ∼10 and ∼30 nM, respectively. YKL-05-099 has slightly less potent SIK2-inhibitory (IC50=40 nM).

YKL-05-099 is a salt-inducible kinase (SIK) inhibitor. YKL-05-099 binds to SIK1 and SIK3 with IC50s of ∼10 and ∼30 nM, respectively. YKL-05-099 has slightly less potent SIK2-inhibitory (IC50=40 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material YKL-05-099
CAS 1936529-65-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H34ClN7O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (124.98 mM)
SMILES O=C1N(C2=NC=C(OC)C=C2)C3=NC(NC4=CC=C(C5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3CN1C6=C(C)C=CC=C6Cl
Peso molecular (g/mol) 600.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.11
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.