missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YK-4-279, MedChemExpress

Código de producto. 16476476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476476 100 mg 100 miligramos
16492217 50 mg 50 miligramos
16406088 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476476

Marca: Medchem Express HY14507

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.

YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material YK-4-279
CAS 1037184-44-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13Cl2NO4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (68.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2C(C(O)(CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=O)C(N2)=O)=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 366.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.