missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: SGWDAETGSD SEDGLRPDVL VSLAAPKRCA GRFSGRHHFV AGRFVPDDVR RKFALRLPGY TGTD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 81%.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | YJEFN3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.05 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | YJEFN3 |
| N.º de referencia del gen | A6XGL0 |
| Alias de gen | apolipoprotein A1 binding protein; hYjeF_N3; hYjeF_N3-19p13.11; YjeF N-terminal domain containing 3; yjeF N-terminal domain-containing protein 3; YjeF_N3; YJEFN3 |
| Símbolos de los genes | YJEFN3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
