missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YIF1B Polyclonal Antibody

Código de producto. 15957994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15957994 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15957994

Marca: Invitrogen™ PA565232

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PHQLFDDTSSA QSRGYGAQRA PGGLSYPAAS PTPHAAFLAD PVSNMAMAYG SSLAAQGKEL VDKNIDRFIP ITKLKYYFAV DTMYVGRKLG LLFFPYLHQD WEVQYQQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 81%, rat 81%.

YIF1B belongs to the YIF1 family. It is a multi-pass membrane protein. The functions of YIF1B remain unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YIF1B
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica YIF1B
N.º de referencia del gen Q5BJH7
Alias de gen 9430029K10Rik; FinGER8; PP4519; Protein YIF1B; UNQ3073/PRO9905; YIF1B; Yip1 interacting factor homolog B; Yip1 interacting factor homolog B (S. cerevisiae); Yip1 interacting factor homolog B, membrane trafficking protein; Yip1b; YIP1-interacting factor homolog B
Símbolos de los genes YIF1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human YIF1B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105961).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90522
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.