missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ YIF1A Polyclonal Antibody

Descripción
Peptide sequence: SDGYYVALAW TSSALMYFIV RSLRTAALGP DSMGGPVPRQ RLQLYLTLGA.
YIF1A has a possible role in transport between endoplasmic reticulum and Golgi.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | YIF1A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | YIF1A |
| N.º de referencia del gen | O95070 |
| Alias de gen | 5330422J23Rik; 54TM; 54TMp; FinGER7; HYIF1P; liver protein; protein YIF1A; putative Rab5-interacting protein; putative transmembrane protein 54TMp; putative transmembrane protein; homolog of yeast Golgi membrane protein Yif1p (Yip1p-interacting factor); Yif1; YIF1A; Yif1p; Yip1 interacting factor homolog A; Yip1 interacting factor homolog A (S. cerevisiae); Yip1 interacting factor homolog A, membrane trafficking protein; YIP1-interacting factor homolog A; Yip1p-interacting factor |
| Símbolos de los genes | YIF1A |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?