Learn More
YHO-13351 free base, MedChemExpress
Código de producto. 16468037
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468037 5 mg 5 miligramos
16495966 100 mg 100 miligramos
16451527 50 mg 50 miligramos
16415328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16468037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12758A
MedChemExpress YHO-13351 free base is the prodrug of YHO-13177, which is a potent and specific inhibitor of BCRP.
YHO-13351 free base is the prodrug of YHO-13177, which is a potent and specific inhibitor of BCRP.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material YHO-13351 free base
CAS 912288-64-3
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33N3O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (206.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(OC(CN(CC)CC)=O)CC3)S2
Peso molecular (g/mol) 483.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.62
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death