Learn More
Witeg™ Frascos para lavado de seguridad amarillos
Código de producto. 11867770
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Cloruro de metileno
Etanol
Etil acetato
Metanol
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label unitSize
11867770 500 ml Etil acetato cada uno
11869040 500 ml Cloruro de metileno cada uno
11889030 500 ml Agua destilada cada uno
11809040 500 ml Metanol cada uno
11819040 500 ml Etanol 1 PCS
11859040 1000 ml Etanol cada uno
11849040 1000 ml Acetona cada uno
11829040 1000 ml Agua destilada cada uno
8 options
Código de producto. 11867770
Marca: Witeg™ 7 169 113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los frascos para lavado de seguridad amarillos Witeg™ para las necesidades de limpieza de su laboratorio. Cuentan con un sistema de dosificación por nebulización seguro.
  • Frascos lavadores de seguridad
  • PE
  • Con inyector de administración segura
  • Diversas capacidades
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Amarillo
Incluye Con aerosol de seguridad
Material LDPE
N.° por paquete 1Each
Envase 1Cada una
Cantidad 1Each
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Etil acetato