Learn More
Witeg™ Frascos para lavado de seguridad amarillos
Descripción
- Frascos lavadores de seguridad
- PE
- Con inyector de administración segura
- Diversas capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Amarillo |
| Incluye | Con aerosol de seguridad |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 1Each |
| Envase | 1Cada una |
| Cantidad | 1Each |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Chemical Label | Cloruro de metileno |