Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de cartón amarilla
Código de producto. p-9281075 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15230614 136 x 136 x 130 mm paquete de 36
15290524 133 x 133 x 130 mm paquete de 36
15240594 136 x 136 x 32 mm paquete de 36
15290594 136 x 136 x 50 mm paquete de 36
15260524 133 x 133 x 75 mm paquete de 36
15240604 136 x 136 x 75 mm paquete de 36
15200544 133 x 133 x 100 mm paquete de 36
15280604 136 x 136 x 100 mm paquete de 36
8 options
Código de producto. 15230614
Marca: Tenak™ TE22564
Caja de crioconservación fabricada con cartón repelente al agua para una durabilidad prolongada.
  • Fabricada con cartón
  • Repelente al agua para una mayor durabilidad
  • Se puede utilizar con una amplia gama de divisores de rejilla
Especificaciones
Color Amarillo
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 136 x 136 x 130 mm