Descripción
- Fabricada con cartón
- Repelente al agua para una mayor durabilidad
- Se puede utilizar con una amplia gama de divisores de rejilla
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 136 x 130 mm |