Learn More
BD Difco™ Extracto de levadura glucosa Chloramfenicol Agar
Descripción
El método antibiótico para la enumeración de levaduras y mohos en los productos lácteos se ha convertido en el método de elección, sustituyendo al método acidificado tradicional.
- Los resultados en una mejor recuperación de las células fúngicas lesionadas, que son sensibles a un ambiente ácido
- Genera menos interferencias de partículas de alimentos precipitadas durante el recuento
- Tiene ventajas cuando una muestra contiene predominantemente levaduras y/o lesiones levaduras
- Fórmula aproximada por litro:
- Extracto de levadura: 5,0g
- Glucosa: 20,0g
- Cloranfenicol: 0,1g
- Agar: 13,0g
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Extracto de levadura de 5 g, glucosa de 20 g, cloranfenicol de 0,1 g, agar de 13 g |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de producto | Medio de agar selectivo |
| Con aditivos | Chloramphenicol |
| Para utilizar con (aplicación) | Enumeración de levaduras y mohos en leche y productos lácteos |
| pH | 6,6 ± 0,2 |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- H350-Puede provocar cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Chloramphenicol