Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extracto de levadura
Código de producto. 15179323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
Código de producto. 15179323
Marca: Thermo Scientific Chemicals 451120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84604-16-
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84604-16-
Especificaciones
Nombre del producto químico o material extracto de levadura
Formato Tambor de fibra
Cantidad 25 kg