missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YARS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13485837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13485837 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13485837 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA531325

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: NT2D1, U87-MG. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (93%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a mitochondrial protein that catalyzes the attachment of tyrosine to tRNA(Tyr). Mutations in this gene are associated with myopathy with lactic acidosis and sideroblastic anemia type 2 (MLASA2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YARS2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica YARS2
N.º de referencia del gen Q9Y2Z4
Alias de gen 2210023C10Rik; CGI-04; EC 6.1.1.1; fi41d10; LOC556702 protein; LOW QUALITY PROTEIN: tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial; MLASA2; MT-TYRRS; RGD1311696; tyrosine tRNA ligase 2, mitochondrial; tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial; tyrosyl trna synthetase; Tyrosyl-tRNA synthetase; tyrosyl-tRNA synthetase 2; tyrosyl-tRNA synthetase 2 (mitochondrial); tyrosyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial; tyrosyl-tRNA synthetase mitochondrial-like protein; tyrosyl-tRNA synthetase, mitochondrial; tyrRS; wu:fi41d10; Yars2
Símbolos de los genes YARS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human YARS2. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.