Learn More
Invitrogen™ YARS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15736391 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15736391 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15736391 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA558513
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: TSTTGAKLGK SAGNAVWLNR DKTSPFELYQ FFVRQPDDSV ERYLKLFTFL PLPEIDHIMQ LHVKEPERRG PQKRLAAEVT KLVHGREG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 92%.
This gene encodes a mitochondrial protein that catalyzes the attachment of tyrosine to tRNA(Tyr). Mutations in this gene are associated with myopathy with lactic acidosis and sideroblastic anemia type 2 (MLASA2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno YARS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica YARS2
N.º de referencia del gen Q9Y2Z4
Alias de gen 2210023C10Rik; CGI-04; EC 6.1.1.1; fi41d10; LOC556702 protein; LOW QUALITY PROTEIN: tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial; MLASA2; MT-TYRRS; RGD1311696; tyrosine tRNA ligase 2, mitochondrial; tyrosine--tRNA ligase, mitochondrial; tyrosyl trna synthetase; Tyrosyl-tRNA synthetase; tyrosyl-tRNA synthetase 2; tyrosyl-tRNA synthetase 2 (mitochondrial); tyrosyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial; tyrosyl-tRNA synthetase mitochondrial-like protein; tyrosyl-tRNA synthetase, mitochondrial; tyrRS; wu:fi41d10; Yars2
Símbolos de los genes YARS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human YARS2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97802).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.