missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YAF2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15594112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15594112 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15594112 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA540378

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: KGTSTRKPRP VSQLVAQQVT QQFVPPTQSK KEKKDKVEKE KSEKETTSKK Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 86%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

The protein encoded by this gene interacts with YY1, a zinc finger protein involved in negative regulation of muscle-restricted genes. This gene product itself contains a single N-terminal C2-X10-C2 zinc finger, and in contrast to YY1, is up-regulated during myogenic differentiation. It also facilitates proteolytic cleavage of YY1 by the calcium- activated protease, m-calpain, suggesting a mechanism by which this protein antagonizes the negative effect of YY1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno YAF2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica YAF2
N.º de referencia del gen Q8IY57
Alias de gen 2810021M11Rik; MGC41856; YAF2; YY1 associated factor 2; YY1-associated factor 2
Símbolos de los genes YAF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human YAF2.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10138
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.