missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Y06036, MedChemExpress

Código de producto. 16464478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464478 10 mg 10 miligramos
16490787 50 mg 50 miligramos
16463106 25 mg 25 miligramos
16415356 100 mg 100 miligramos
16407207 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464478

Marca: Medchem Express HY111502

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Y06036 is a potent and selective BET inhibitor, which binds to the BRD4(1) bromodomain with Kd value of 82 nM. Antitumor activity.

Y06036 is a potent and selective BET inhibitor, which binds to the BRD4(1) bromodomain with Kd value of 82 nM. Antitumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Y06036
CAS 1832671-96-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15BrN2O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (304.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(S(=O)(NC2=C(OC)C=C(ON=C3C)C3=C2)=O)=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 427.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.27
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.