Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Plus Dialyzable Yeast Protein Extraction Reagent
Código de producto. 10197773 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 10197773
Marca: Thermo Scientific™ 78999
Extraiga y solubilize proteínas para análisis de células de levadura y bacterias con este reactivo de lisis eficaz y totalmente dializable.
Lise eficazmente las células bacterianas y de levadura para extraer y solubilizar proteínas para su análisis con el reactivo dializable de extracción de proteínas de levadura Y-PER-Plus Thermo Scientific™.
La formulación patentada de tampón de lisis celular facilita la extracción de proteínas de cultivos celulares de las levaduras S. cerevisiae y S. pastoris. El proceso no necesita la interrupción del lecho de vidrio; la extracción de proteínas se consigue tras una incubación de 20 minutos en el reactivo a temperatura ambiente. A diferencia de otros tampones de lisis celular, el reactivo Y-PER-Plus utiliza un componente detergente que es totalmente dializable y permite el intercambio completo de proteínas extraídas con cualquier tampón necesario en técnicas posteriores.
Características destacadas:
  • Formulación estable diseñada para almacenamiento a temperatura ambiente
  • Consigue extraer proteínas tras una sencilla incubación de 20 minutos sin manipulación
  • No precisa interrupción mecánica rigurosa ni tratamientos enzimáticos prolongados
  • El tampón basado en Tris tiene una fuerza iónica muy baja y no incluye cloruro sódico
  • Formulación sencilla que no contiene agentes reductores ni quelantes
  • Formulación totalmente dializable que proporciona un control total sobre las aplicaciones posteriores
  • Compatible con los ensayos de proteínas Thermo Scientific™ Pierce BCA y Coomassie™ Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo de extracción de proteínas de levadura
Volumen (métrico) 500 mL
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, almacenar a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente.
Línea de productos Y-PER