Learn More
Y-320, MedChemExpress
Código de producto. 16482967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16482967 50 mg 50 miligramos
16486908 10 mg 10 miligramos
16419447 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16482967
Marca: Medchem Express HY15898
MedChemExpress Y-320 is a new phenylpyrazoleanilide immunomodulator; inhibits IL-17 production by CD4 T cells stimulated with IL-15 with IC50 values of 20 to 60 nM.
Y-320 is a new phenylpyrazoleanilide immunomodulator
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Y-320
CAS 288250-47-5
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29ClN6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.5 mg/mL (10.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N(C2=CC=C(Cl)C=C2)N=C1)NC3=CC=C(N4CCC(N5CCOCC5)CC4)C(C#N)=C3
Peso molecular (g/mol) 505.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.01
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation