missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XYLT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13483247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13483247 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13483247

Marca: Invitrogen™ PA529127

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, Raji. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (98%), Zebrafish (84%), Japanese Medaka (82%), Dog (98%), Chicken (93%), Chimpanzee (100%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene is an isoform of xylosyltransferase, which belongs to a family of glycosyltransferases. This enzyme transfers xylose from UDP-xylose to specific serine residues of the core protein and initiates the biosynthesis of glycosaminoglycan chains in proteoglycans including chondroitin sulfate, heparan sulfate, heparin and dermatan sulfate. The enzyme activity, which is increased in scleroderma patients, is a diagnostic marker for the determination of sclerotic activity in systemic sclerosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XYLT2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica XYLT2
N.º de referencia del gen Q9H1B5
Alias de gen E030002B02Rik; Peptide O-xylosyltransferase 1; peptide O-xylosyltransferase 2; protein xylosyltransferase; protein xylosyltransferase 2; PXYLT2; SOS; UDP-D-xylose:proteoglycan core protein beta-D-xylosyltransferase; UNQ3058/PRO9878; XT2; XT-II; Xylosyltransferase 2; xylosyltransferase II; Xylt2; xylt-II
Símbolos de los genes XYLT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Xylosyltransferase II. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64132
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.