Learn More
Sal tetrasódica de naranja de xilenol, indicador para titulación de metales, Honeywell™
Código de producto. p-7120905 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15644090 1 g Frasco de vidrio 1 g
15654090 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 15644090
Marca: Honeywell-Fluka 338251G
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador para titulación de metales
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3618-43-7
Número MDL MFCD00044293
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenol Orange tetrasodium salt
Punto de fusión 195°C
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.58g/mol
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón
Cantidad 1 g
Forma física Polvo o cristales