Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de xilenol, sal sódica
Código de producto. 11996931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11996931 50 g Frasco de vidrio 50 g
10174740 1 g Frasco de vidrio 1 g
10676802 5 g Frasco de vidrio 5 g
10421831 10 g Frasco de vidrio 10 g
4 options
Código de producto. 11996931
Marca: Thermo Scientific Chemicals 211220500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3618-43-7
Fórmula molecular C31H28N2Na4O13S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xylenol Orange, sodium salt
Punto de fusión 210.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 510g/L (20°C).
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.59
Pérdida por secado 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for Zinc titration) Passes test
Espectrometría UV Complies
Color Marrón a marrón-rojo
Cantidad 50 g
Forma física Polvo cristalino