Learn More
XYLB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16884965 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16884965 20 μL 20 microlitros
16874965 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16884965
Marca: Proteintech 265411AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Human xylulokinase-like protein (XYLB), is a 58 kDa protein belongs to a family of enzymes that include fucokinase, gluconokinase, glycerokinase and xylulokinase. XYLB is a key regulator for controlling metabolic disease. XYLB also plays important roles in energy metabolism. XYLB has 2isoformsproduced byalternative splicing with the MW of 58 and 43 kDa.
Especificaciones
Antígeno XYLB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica XYLB
N.º de referencia del gen O75191
Alias de gen XYLB, Xylulokinase, Xylulose kinase
Símbolos de los genes XYLB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno XYLB Fusion Protein Ag19208
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG