missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XYLB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16874965 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16874965 150 μL 150 microlitros
16884965 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16874965

Marca: Proteintech 265411AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Human xylulokinase-like protein (XYLB), is a 58 kDa protein belongs to a family of enzymes that include fucokinase, gluconokinase, glycerokinase and xylulokinase. XYLB is a key regulator for controlling metabolic disease. XYLB also plays important roles in energy metabolism. XYLB has 2isoformsproduced byalternative splicing with the MW of 58 and 43 kDa.

Especificaciones

Antígeno XYLB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica XYLB
N.º de referencia del gen O75191
Alias de gen XYLB, Xylulokinase, Xylulose kinase
Símbolos de los genes XYLB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno XYLB Fusion Protein Ag19208
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.