Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara UV de sobremesa de la serie XX
Código de producto. 12726508
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
Vataje:
15 W
20 W
40 W
Para utilizar con (equipo):
Lámpara de sobremesa modelo XX-15
Lámpara de sobremesa modelo XX-20
Lámpara de sobremesa modelo XX-40S
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Wavelength Vataje Para utilizar con (equipo) unitSize
12726508 254 nm 20 W Lámpara de sobremesa modelo XX-20 cada uno
12803858 254 nm 40 W Lámpara de sobremesa modelo XX-40S 1 PCS
12803848 254 nm 15 W Lámpara de sobremesa modelo XX-15 cada uno
11807374 302 nm 15 W Lámpara de sobremesa modelo XX-15 cada uno
4 options
Código de producto. 12726508
Marca: UVP 34006701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de repuesto para lámpara UV de sobremesa UVP™ serie XX son tubos UV intercambiables disponibles en longitudes de onda corta, larga y media.
Los tubos de las lámparas son intercambiables para aplicaciones que requieren longitudes de onda diferentes.
  • Pida tubos de la misma potencia que la lámpara
  • Tubos disponibles en 254 nm, 302 nm y 365 nm
  • Los rayos UV de onda corta son apropiados para la esterilización y el saneamiento
  • Los rayos UV de onda larga/rango medio son adecuados para la fluorescencia y la inspección
Especificaciones
Vataje 20 W
Wavelength 254 nm
Descripción Tubo UV de repuesto para lámpara de sobremesa de la serie XX
Para utilizar con (aplicación) Esterilización y saneamiento
Para utilizar con (equipo) Lámpara de sobremesa modelo XX-20
Longitud (imperial) 23 in
Longitud (métrico) 610 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Tubo UV de repuesto